Pincettes pour lames porte-objets
Fournisseur: BOCHEM
1730
232-1915EA 11.3 EUR InStock
232-1915
Pincettes pour lames porte-objets
Pinces
En acier inoxydable. Pincettes auto-serrantes à extrémités courbées.
  • Pour manipuler facilement et en toute sécurité des lames porte-objets
  • Egalement utilisables avec d'autres accessoires de laboratoire, tels que les filtres
  • Nettoyage aisé
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité