Micro preparation forceps
Fournisseur: HAMMACHER KARL
HWC111-10
232-1917EA 60.3 EUR InStock
232-1917
Micro preparation forceps
Pinces
Wironit steel (18/12 stainless steel with 18% chrome and 10 - 12% nickel).
  • Resistant to corrosion
  • Anti-magnetic
  • Very delicate, curved
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité