Forceps, ESD-safe
Fournisseur: OUTILS RUBIS SA
258PEEK
232-1990EA 93.9 EUR InStock
232-1990
Forceps, ESD-safe
Pinces
PEEK, renforcé avec 30% de fibre de carbone. Pinces universelles pour différentes applications de laboratoire et électroniques.
  • Résistants à l'abrasion, très durables
  • Doux, résistants aux rayures, antimagnétiques, sans charges électrostatiques
  • Résistance thermique jusqu'à 250 °C
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité