L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Pinces
Fournisseur: KARTELL
500 501 503
232-2000EA 32.6 EUR InStock
232-2000 232-2001 232-2003
Pinces
Pinces
En polyoxyméthylène (POM), jaune. Pinces polyvalentes pour un large éventail d'applications.
  • Bonne résistance chimique, non adaptées à une utilisation avec des acides forts et des solvants
  • Autoclavable
  • Robustes, souples, flexibles
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité