L(+)-Cystéine, chlorhydrate monohydraté, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
23255.186EA 91.1 EUR InStock
23255.186
L(+)-Cystéine, chlorhydrate monohydraté, TECHNICAL
L(+)-Cystéine, chlorhydrate monohydraté
Formule: HSCH₂CH(NH₂)COOH·HCl·H₂O
Point de fusion: 168…170 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00065606
Numéro CAS: 7048-04-6
EINECS: 200-157-7
Merck Index: 13,02810
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=18703c57a6b5f299a5f38f5d92b333d3d65de497&vid=10395059845247050509d84df67aefcb3c98806c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identification Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité