Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Décahydronaphtalène ≥99%, TECHNICAL

Fournisseur: VWR Chemicals
Danger

23269.297EA 60.4 EUR InStock
23269.297
Décahydronaphtalène ≥99%, TECHNICAL
Décahydronaphtalène


Formule: C₁₀H₁₈
MW: 138,25 g/mol
Point d'ébullition: 189…191 °C (1013 hPa)
Point de fusion: ∼–40 °C
Densité: 0.8696 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 57 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004130
Numéro CAS: 91-17-8
EINECS: 202-046-9
ONU: 1147
ADR: 3,III
ATTEINDRE: 01-2119565127-37
Merck Index: 13,02866
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=41b5fff8aa81be0e42af177a8f0e3ac149943c6e&vid=ca9f3c5d71ac621a6216f8b8b28d7cb27b29fd84&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (calculated as mixture of isomers) Min. 99 %
Refractive index (20°C) 1.473 - 1.475

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité