Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

n-Décane ≥95%, TECHNICAL

Fournisseur: VWR Chemicals
Danger

23272.298EA 0 EUR InStock
23272.298
n-Décane ≥95%, TECHNICAL
n-Décane


Formule: H₃C(CH₂)₈CH₃
Point d'ébullition: 174.1 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –30 °C
Densité: 0.73 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 46 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008954
Numéro CAS: 124-18-5
EINECS: 204-686-4
ONU: 2247
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a0e4dead3a7841a2258e8a5b99b880895cd06aa1&vid=209e0ebbe6a38426575fcf5608cf6f2b586e6d5e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 95 %
n 20/D 1.41 - 1.412

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité