Lame pour couteau de sécurité, n° 99
Fournisseur: MARTOR ARGENTAX
99.70
233-0139EA 13 EUR InStock
233-0139
Lame pour couteau de sécurité, n° 99
Rasoirs et lames
Trapezoid blade for use with safety knives.
  • Deep-edged, two-sided ground edge
  • Double bevelled ground edge
  • Blade can be used twice
Montable sur:
SECUPRO MAXISAFE
SECUPRO MEGASAFE
SECUPRO 625
SECUNORM MULTISET
SECUNORM PROFI25
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité