Cutter de sécurité, SECUNORM MULTISAFE
Fournisseur: MARTOR ARGENTAX
8152.02
233-0196EA 24 EUR InStock
233-0196
Cutter de sécurité, SECUNORM MULTISAFE
Couteaux
Lame trapézoïdale, poignée en zinc robuste coulé sous pression.
  • Boîtier tout en métal : Très robuste et résistant à l'abrasion
  • Lame interchangeable (outil nécessaire)
  • Avec rétractation de lame à ressort et rebord de pouce au-dessus pour contrôler la lame
  • Lame trapézoïdale à bords installée
  • Lame à double tranchant double la durée d'utilisation de la lame - et réduit votre consommation d'énergie
Cutter à usage intensif pour une utilisation par les gauchers comme par les droitiers. Le système de rétractation de la lame à ressort est conçu pour répondre à tout mouvement incontrôlé lorsque le rebord de pouce n'est pas en position avancée. Idéal pour la découpe du ruban, plastique, carton, textile, caoutchouc, PVC et cuir.
TÜV approved
Certifications: Certification TÜV
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité