L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Ciseaux de laboratoire
Fournisseur: BOCHEM
4200
233-2125EA 22.3 EUR InStock
233-2125
Ciseaux de laboratoire
Ciseaux
En acier inoxydable.
  • De type pointu-mousse
  • Résistants à la corrosion
  • Autoclavables
  • Livrés avec bouchon de sécurité
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité