Blades for safety knives, No. 142
Fournisseur: MARTOR ARGENTAX
142.70
233-2238EA 16.5 EUR InStock
233-2238
Blades for safety knives, No. 142
Rasoirs et lames
Non corrosive trapezoid blade for use with safety knives.
  • Deep-edged, two-sided ground-edge
  • Double bevel edge-ground
  • Two-times usable blade
Mountable in:
SECUNORM PROFI
SECUNORM IDEAL
Collapse All
Désignation Matière Épaisseur L×l Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Replacement trapezoidal blade, No. 142, deep-edged, 2-sided ground-edge Acier 0,45 mm 58,4×19 mm 10 233-2238
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité