Blades for safety knives, No. 37040
Fournisseur: MARTOR ARGENTAX
37040.60
233-2240EA 16.3 EUR InStock
233-2240
Blades for safety knives, No. 37040
Rasoirs et lames
Industrial blade for use with safety knives.
  • Deep-edged, two-sided ground-edge
  • Double bevel edge-ground
  • Four-times usable blade
Mountable in:
SECUMAX OPTICUT
SECUMAX RUCK-ZUCK
SECUMAX RUCK-ZUCK SOS
SECUMAX SALVEX SOS
SECUMAX COMBI
SECUMAX NOVEX
Collapse All
Désignation Matière Épaisseur L×l Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Replacement industrial cutter blade no. 37040, square ends, deep-edged Acier au carbone 0,40 mm 43,0×22,2 mm 10 233-2240
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité