Scalpels
Fournisseur: SLG KUNSTOFFABRIK UND FORMENBA
393916
233-5091EA 149 EUR InStock
233-5091
Scalpels
Bistouris et pièces détachées Bistouris
Céramique durable et de haute qualité pour un affûtage excellent et durable. Aucune partie métallique, produit donc adapté à l'analyse des traces. Manche super-léger, solides, ergonomique pour une manipulation aisée et en toute sécurité.
  • Antimagnétique, antistatique, et anticorrosion, résiste au lave-vaisselle, résistance chimique aux produits agressifs
  • Extrêmement résistant à la chaleur, conductivité thermique faible
  • Aucun nouvel affûtage nécessaire
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité