Manches de scalpel, B3 / B3L
Fournisseur: SWANN MORTON
0923
233-5461EA 68 EUR InStock
233-5461
Manches de scalpel, B3 / B3L
Bistouris et pièces détachées Manches de bistouri
Acier inoxydable, non stérile.
  • Corps octogonal conique et lisse pour un contrôle précis du bout des doigts
  • Dédié à la chirurgie manuelle comme la fasciectomie (retrait de tissus cicatriciels), la réparation nerveuse périphérique et la chirurgie des tendons et articulations
  • B3L plus long que le B3 standard et offre donc une portée et une profondeur accrues au niveau du champ opératoire
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité