Dibutylamine ≥99%, purifié
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
23337.293EA 38.8 EUR InStock
23337.293
Dibutylamine ≥99%, purifié
Dibutylamine
Formule: C₈H₁₉N
Point d'ébullition: 159 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –62 °C
Densité: 0.759 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 43 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009429
Numéro CAS: 111-92-2
EINECS: 203-921-8
ONU: 2248
ADR: 8 (3),II
Merck Index: 13,03058
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0d7d86589224f8565e12dc8e6b30a8de923393f&vid=d2cc023db25785e54555fc105aa8436e65fd9cbc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité