Dichloro-2,6 phénolindophénol sel de sodium hydraté ACS zA
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: DPIP, 2,6-Dichloroindophenol sodium hydrate, DCIP, Sodium 4-(3,5-dichloro-4-oxocyclohexa-2,5-dienylideneamino)phenoxide hydrate, Sodium 2,6-dichloroindophenolate hydrate, Tillmans' reagent hydrate, 2,6-Dichloro-N-(4-hydroxyphenyl)-1,4-benzoquinoneimine sodium salt hydrate, 2,6-Dichloroindophenol, sodium salt hydrate, 2,6-Dichlorophenolindophenol sodium salt xhydrate
23347.105EA 121 EUR InStock
23347.105
Dichloro-2,6 phénolindophénol sel de sodium hydraté ACS zA
Dichloro-2,6 phénolindophénol sel de sodium hydraté
Formule: C₁₂H₆Cl₂NNaO₂·xH₂O
MW: 290.08 g/mol (anhy)
Point de fusion: > 300 °C
Numéro MDL: MFCD00150014
Numéro CAS: 1266615-56-8
EINECS: 210-640-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
IR Spectrum Passes test
Interfering dyestuffs Passes test ACS
Loss on drying (120°C) Max. 12 %
Conforms to ACS Passes test
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité