Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Calbiochem® human coagulation factor XII (from Plasma)

Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem

233490-500
233490-500EA 955 EUR InStock
233490-500
Calbiochem® human coagulation factor XII (from Plasma)
Protéines et Peptides
Coagulation Factor XII, human plasma, is a native coagulation factor XI that once activated (principally by kallikrein), is converted to Factor α-XIIa. Factor α-XIIa then converts Factor XI to Factor XIa.

  • Prepared from plasma that has been shown by certified tests to be negative for HBsAg and for antibodies to HIV and HCV
  • Purity of single band by SDS-PAGE
  • Specific activity is around ≥20 units/mg protein

Specific activity is measured by clotting assay and compared to a standard curve produced using normal pooled human plasma.


Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité