1,1-Dichloro-1-fluoroéthane ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
23370.297EA 0 EUR InStock
23370.297
1,1-Dichloro-1-fluoroéthane ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
1,1-Dichloro-1-fluoroéthane
Formule: Cl₂FCCH₃
Point d'ébullition: 31.9 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –103.5 °C
Densité: 1.24 g/cm³ (20 °C)
Numéro CAS: 1717-00-6
EINECS: 404-080-1
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99.5 %
Acidity Max. 0.0002 meq/g
Colouration Max. 10 APHA
Carbonyl compounds (as CH3COCH3) Max. 10 ppm
Evaporation residue Max. 5 ppm
Free chlorine Max. 1 ppm
Ionised chlorine Max. 0.5 ppm
Water Max. 50 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.01 ppm
Cu (Copper) Max. 0.01 ppm
Fe (Iron) Max. 0.1 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.01 ppm
Pb (Lead) Max. 0.01 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.01 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité