Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Diéthylamine ≥99%, GPR RECTAPUR®

Fournisseur: VWR Chemicals
Danger

23378.261EA 34 EUR InStock
23378.261
Diéthylamine ≥99%, GPR RECTAPUR®
Diéthylamine


Formule: (C₂H₅)₂NH
Point d'ébullition: 55.5 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –50 °C
Densité: 0.7048 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –39 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009032
Numéro CAS: 109-89-7
EINECS: 203-716-3
ONU: 1154
ADR: 3 (8),II
Merck Index: 13,03138
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3c054fa528239af221505ef08b7c0d2503c9d1d7&vid=e1e59ef071f0c580f9eb9716f4801d314ff824c3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99 %
Boiling point 54 - 56 °C
Density (20/4) 0.700 - 0.710
Evaporation residue Max. 0.05 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité