Diéthyle phtalate ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
23395.362EA 237 EUR InStock
23395.362
Diéthyle phtalate ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Diéthyle phtalate
Formule: C₁₂H₁₄O₄
Point d'ébullition: 298 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –3 °C
Densité: 1.12 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 156 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009111
Numéro CAS: 84-66-2
EINECS: 201-550-6
Merck Index: 12,07527
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d0a6c6b14ead75148c0661141b5e8d00e6fc1a9&vid=2461e9f0e230ca44b5372d1233410fbf47a564c7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99.5 %
Density (20/4) 1.110 - 1.120
Water Max. 0.1 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité