Oil Red EGN, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Attention
234117-25G
234117-25GEA 89.9 EUR InStock
234117-25G
Oil Red EGN, Sigma-Aldrich®
Oil Red EGN
Oil Red EGN has been used to stain lipid droplets accumulated in cell during adipogenesis.
Formule: C₂₅H₂₂N₄O
Point de fusion: 130 °C (dec., lit.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009688
Numéro CAS: 4477-79-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d09f39eb43c54453ca858fdf983b8beff1d301b0&vid=e78333e5f50c6f7d6b0e0c74950f5354e5b27a77&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité