Quinoline yellow 95% Dye, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Attention
Synonyms: Quinoline yellow 2SF, Solvent yellow 33, 2-(2-Quinolinyl)-1H-indene-1,3(2H)-dione
234133-25G
234133-25GEA 70 EUR InStock
234133-25G
Quinoline yellow 95% Dye, Sigma-Aldrich®
Quinoline yellow
Quinoline Yellow, Dye content 95 % (Solvent yellow 33)
Formule: C₁₈H₁₁NO₂
MW: 273.29 g/mol
Point de fusion: 240 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011593
Numéro CAS: 8003-22-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7039556c5469a436b9eadcef53f8703fea813d20&vid=6fcb6e9837f120792f1d297f7538bbd4e8d829c5&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité