Diisobutylène ≥90%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: 2,4,4-Trimethylpentene, Isooctene
23416.263EA 60.3 EUR InStock
23416.263
Diisobutylène ≥90%, TECHNICAL
Diisobutylène
Formule: C₈H₁₆
MW: 112,22 g/mol
Point d'ébullition: 101…102 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –106 °C
Densité: 0.71 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –6 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008855
Numéro CAS: 25167-70-8
EINECS: 246-690-9
ONU: 2050
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cf11704306b612da2bff59a5038c5c1c0b8275f9&vid=3747a312c11312949e0c54a3dd52e9052e14ca16&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 90 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité