Anti-COL1/3 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Merck Millipore (Oncogene)
234169-500
234169-500EA 737 EUR InStock
234169-500
Anti-COL1/3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: COL1/3 (collagen, type I/III)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité