Victoria blue R 80% (teneur en colorant), Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ100
234176-25G
234176-25GEA 114 EUR InStock
234176-25G
Victoria blue R 80% (teneur en colorant), Sigma-Aldrich®
Victoria blue R
Victoria Blue R is a basic dye. It belongs to the class of diphenylnaphthylmethane dyes. Victoria Blue R has been employed in manufacture of lake pigments. It has lot of industrial applications, but it is rarely used as a biological stain.
Formule: C₂₉H₃₂ClN₃
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00011876
Numéro CAS: 2185-86-6
EINECS: 218-572-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Blue to blue purple powder
Infrared spectrum Conforms to structure
UV-visible spectrum 0.005g/L, methanol
Elemental analysis, Carbon 62.7% (minimum)
Elemental analysis, Nitrogen 7.5% (minimum)
Thin-layer Consistent with control
Solubility 1mg/ml, ethanol; clear to opaque dark blue to purple solution
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité