Anti-COL7 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Merck Millipore (Oncogene)
234192-500
234192-500EA 737 EUR InStock
234192-500
Anti-COL7 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: COL7 (collagen, type VII)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité