4-Hydroxy-4-méthyl-2-pentanone ≥98%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
23424.294EA 46.3 EUR InStock
23424.294
4-Hydroxy-4-méthyl-2-pentanone ≥98%, TECHNICAL
4-Hydroxy-4-méthyl-2-pentanone
Formule: (CH₃)₂C(OH)CH₂COCH₃
Point d'ébullition: 166 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –44 °C
Densité: 0.94 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 58 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004471
Numéro CAS: 123-42-2
EINECS: 204-626-7
ONU: 1148
ADR: 3,III
ATTEINDRE: 01-2119473975-21
Merck Index: 13,02983
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f2da78bff918d252787ee81ab8857bd3b19e51ac&vid=d8a0cccff2cac15b826ba733a013451ac11e3b51&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 98 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité