Chlorure de diméthylammonium, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
23431.232EA 0 EUR InStock
23431.232
Chlorure de diméthylammonium, TECHNICAL
Chlorure de diméthylammonium
Formule: C₂H₈ClN
Point de fusion: 170…173 °C
Numéro MDL: MFCD00012477
Numéro CAS: 506-59-2
EINECS: 208-046-5
Merck Index: 13,03255
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité