4-(Diméthylamino)benzaldéhyde, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
23438.268EA 205 EUR InStock
23438.268
4-(Diméthylamino)benzaldéhyde, TECHNICAL
4-(Diméthylamino)benzaldéhyde
Formule: (CH₃)₂NC₆H₄CHO
Point d'ébullition: 266 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 72 °C
Densité: 1.0254 g/cm³ (99.9 °C)
Point d'éclair: >100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003381
Numéro CAS: 100-10-7
EINECS: 202-819-0
Merck Index: 13,03257
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f59709e90756a237e9c4bd808e8fd50ac9367d91&vid=909765f6b48eb3673cc290753e0ead3358b739cf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identification Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité