Diméthylglyoxime 99,0, AnalaR NORMAPUR® zA
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: Diacetyl glyoxime, Diacetyl dioxime, 2,3-Butanedione dioxime
23474.150EA 162 EUR InStock
23474.150
Diméthylglyoxime 99,0, AnalaR NORMAPUR® zA
Diméthylglyoxime
Formule: CH₃C(=NOH)C(=NOH)CH₃
MW: 116.12 g/mol
Point d'ébullition: 53 °C (8 torr)
Point de fusion: 240…241 °C
Densité: 1.37 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002117
Numéro CAS: 95-45-4
EINECS: 202-420-1
Merck Index: 13,03272
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99.0 %
Melting point 238 - 242 °C
Ignition residue (SO4) Max. 0.05 %
Insolubility in ethanol 96 % vol Max. 0.05 %
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité