N,N-Diméthyl p-phénylènediammonium dichlorure ≥99.0% pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride, N,N-Dimethyl-P-phenylenediamine 2HCl
23484.132EA 150 EUR InStock
23484.132
N,N-Diméthyl p-phénylènediammonium dichlorure ≥99.0% pour analyses
N,N-Diméthyl p-phénylènediammonium dichlorure
Formule: (CH₃)₂NC₆H₄NH₂·2HCl
MW: 209,12 g/mol
Point de fusion: 208…212 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012991
Numéro CAS: 536-46-9
EINECS: 208-635-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03280
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99.0 %
Ignition residue (SO4) Max. 0.1 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité