Diphénylamine ≥98.0%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
23543.182EA 101 EUR InStock
23543.182
Diphénylamine ≥98.0%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Diphénylamine
Formule: (C₆H₅)₂NH
Point d'ébullition: 302 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 53…54 °C
Densité: 1.165 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 153 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003014
Numéro CAS: 122-39-4
EINECS: 204-539-4
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,03349
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=23b05bdc0d251be7093ced24f3f9389bc8e8d3c5&vid=f543cfadbe22d37b18bd37917bb8b5672a6d2df4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 98.0 %
Melting point 52.5 - 54.0 °C
Aniline Max. 0.1 %
Ignition residue (SO4) Max. 0.03 %
Insolubility in ethanol 96 % vol Max. 100 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité