Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Eau, TECHNICAL, déminéralisée

Fournisseur: VWR Collection

23597.980EA 0 EUR InStock
23597.980
Eau, TECHNICAL, déminéralisée
Eau


Formule: H₂O
Point d'ébullition: 100 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 0 °C
Densité: 1 g/cm³ (4 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011332
Numéro CAS: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Conductivity (20°C) (at production) Max. 1.5 µS/cm

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité