Hydrogène peroxyde 3% stabilisé, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Stabilization: Stabilised with phosphate
23614.291EA 45.9 EUR InStock
23614.291
Hydrogène peroxyde 3% stabilisé, GPR RECTAPUR®
Hydrogène peroxyde
Formule: H₂O₂
Point d'ébullition: 100 °C (1013 hPa)
Densité: 1.01 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011333
Numéro CAS: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 2.5 - 3.5 %
Evaporation residue Max. 0.05 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité