Hydrogène peroxyde 50% Stabilised, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
23620.292EA 55.8 EUR InStock
23620.292
Hydrogène peroxyde 50% Stabilised, GPR RECTAPUR®
Hydrogène peroxyde
Formule: H₂O₂
MW: 34.01 g/mol
Point d'ébullition: 150.2
Point de fusion: –40 °C
Densité: 1.19 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011333
Numéro CAS: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
ONU: 2014
ADR: 5.1 (8) II
Merck Index: 14,04798
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 48 - 51 %
Colouration Max. 10 APHA
Evaporation residue Max. 0.05 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Total N (Nitrogen) Max. 40 ppm
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
Ca (Calcium) Max. 5 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
Mg (Magnesium) Max. 5 ppm
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité