Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Gel de silice, Davisil® Grade 710 pore size 50-76 Å suitable for thin layer chromatography (TLC), Supelco®

Fournisseur: Merck

236756-100G
236756-100GEA 109 EUR InStock
236756-100G
Gel de silice, Davisil® Grade 710 pore size 50-76 Å suitable for thin layer chromatography (TLC), Supelco®
Gel de silice


Formule: SiO₂
Point d'ébullition: 2230 °C
Point de fusion: > 1600 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011232
Numéro CAS: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6ccc3e8603f622d9a674f82080254044daa6b7cd&vid=342bff938ca205d6b26c473b5c9805a210e4a64a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité