Gel de silice, Pore dim.: 60 Å 99, powder 200 - 425 mesh, high_purity (Davisil Grade 633), Supelco®
Fournisseur: Merck
MQ100
236772-100G 236772-1KG
SIAL236772-100GEA 114 EUR InStock
SIAL236772-100G 236772-1KG
Gel de silice, Pore dim.: 60 Å 99, powder 200 - 425 mesh, high_purity (Davisil Grade 633), Supelco®
Gel de silice
Silica gel is a rigid 3D network of colloidal silica.
It is exclusively used as a support material for the active titanium(III) centers in ziegler-natta catalysts. Silica gel allows a controlled fragmentation resulting in the formation of uniform polymer particles with narrow particle size distribution and high bulk density. Silica gel was used to compare MCM-41 type mesoporous adsorbents.
Formule: SiO₂
MW: 60.08 g/mol
Point d'ébullition: 2230
Point de fusion: >1600 °C
Numéro MDL: MFCD00011232
Numéro CAS: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e2561c187b532735911309fdea49234aeac734f2&vid=356f010c16846a15d1c427b5ff1341a3172bb4b4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Colour) White
Appearance (Form) Powder
Particle Size: 200 - 425 Mesh Conforms
Assay ≥99%
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité