Gel de silice, Davisil® Grade 643 pore size 60 Å, 35-60 mesh particle size, high_purity, Supelco®
Fournisseur: Merck
236802-100G
236802-100GEA 93.1 EUR InStock
236802-100G
Gel de silice, Davisil® Grade 643 pore size 60 Å, 35-60 mesh particle size, high_purity, Supelco®
Gel de silice
Formule: SiO₂
MW: 60.08 g/mol
Point d'ébullition: 2230 °C
Point de fusion: > 1600 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011232
Numéro CAS: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=96fdbe3af011ec5fc1e18cbd73cbd9daa2957903&vid=ba488c2a4e2cbd43e2df1646d53cfdb1d9af9f09&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité