Essence de térébenthine, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
23699.293EA 64.5 EUR InStock
23699.293
Essence de térébenthine, TECHNICAL
Essence de térébenthine
Point d'ébullition: 153…175 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –60…–50 °C
Densité: 0.854…0.868 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 35 °C
Numéro MDL: MFCD00147790
Numéro CAS: 8006-64-2
EINECS: 232-350-7
ONU: 1299
ADR: 3,III
ATTEINDRE: 01-2119553060-53
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identification Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité