Lithium chlorure 99,0 Argentometric titration, granular, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Attention
2370-07EA 0 EUR InStock
2370-07
Lithium chlorure 99,0 Argentometric titration, granular, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Lithium chlorure
Formule: LiCl
MW: 42.39 g/mol
Point d'ébullition: 1382
Point de fusion: 614
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011078
Numéro CAS: 7447-41-8
Merck Index: 13,05550
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 99.0 %
ACS - Assay (LiCl) (by Ag titrn) ≥ 99.0 %
ACS - Insoluble Matter ≤ 0.01 %
ACS - Loss on Drying ≤ 1.0 %
ACS - Titrable Base (meq/g) ≤ 0.008
ACS - Sulfate (SO₄) ≤ 0.01 %
ACS - Barium (Ba) ≤ 0.002 %
ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤ 0.002 %
ACS - Iron (Fe) ≤ 0.001 %
ACS - Calcium (Ca) ≤ 0.01 %
ACS - Potassium (K) ≤ 0.01 %
ACS - Sodium (Na) ≤ 0.20 %
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité