Acrylamide, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Prop-2-enamide
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
23701-100MG-F
23701-100MG-FEA 52.1 EUR InStock
23701-100MG-F
Acrylamide, Supelco®
Acrylamide
Formule: C₃H₅NO
MW: 71.08 g/mol
Point d'ébullition: 232
Point de fusion: 84.5
Densité: 1.122 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 138
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008032
Numéro CAS: 79-06-1
EINECS: 201-173-7
ONU: 2074
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3826b30bfe817c0b781c1f8b60a6acd486fd1cfa&vid=12bcfd02412e8791b7637179b97531bd0a7557bc&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité