Éthanolamine ≥99%, GPR RECTAPUR® pour la scintillation
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
23782.291EA 41.9 EUR InStock
23782.291
Éthanolamine ≥99%, GPR RECTAPUR® pour la scintillation
Ethanolamine
Formule: NH₂CH₂CH₂OH
Point d'ébullition: 171 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 10.5 °C
Densité: 1.0164 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 93 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008183
Numéro CAS: 141-43-5
EINECS: 205-483-3
ONU: 2491
ADR: 8,III
Merck Index: 13,03762
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=82bfb6ea7cf5dde341c60ff9cf752bc5c422eb28&vid=b387e8c39029da4ea050ba6dcfb6123d81ab03c8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99 %
Identification Passes test
Boiling point 170 - 172 °C
Density (20/4) 1.010 - 1.020
Solidification point 9.0 - 10.5 °C
Water Max. 1 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité