Hydrolyse acide, entièrement automatique, pour analyse totale des matières grasses dans les denrées alimentaires et aliments pour animaux, HYDROTHERM
Fournisseur: GERHARDT
13-0027 13-0031
GERH13-0027EA 0 EUR InStock
GERH13-0027 238-0122
Hydrolyse acide, entièrement automatique, pour analyse totale des matières grasses dans les denrées alimentaires et aliments pour animaux, HYDROTHERM
Systèmes de digestion Systèmes de minéralisation
Système automatique d'hydrolyse acide pour la détermination des matières grasses selon Weibull-Stoldt dans lequel le processus de digestion complète et de filtration s'exécute dans un système fermé.
  • Gain de temps, fonctionnement reproductible
  • L'appareil peut être utilisé en dehors d'une hotte d'aspiration
  • Le personnel de laboratoire n'a aucun contact avec les acides chauds et les vapeurs acides
  • Des capteurs contrôlent automatiquement la température, l'eau de refroidissement, le niveau de remplissage des réservoirs, le dosage et l'ajout
  • Chaque module peut être contrôlé individuellement et indépendamment à l'aide du logiciel HYDROTHERM Manager fourni
  • Enregistrement de données : le programme de contrôle journalise et documente les opérations individuelles de travail et les valeurs des appareils pour chaque processus d'hydrolyse
Six échantillons peuvent être digérés simultanément en utilisant trois modules contrôlables indépendamment, chacun avec deux unités d'hydrolyse. HYDROTHERM mesure l'acide chlorhydrique dans le bécher de l'échantillon, hydrolyse l'échantillon dans de l'acide chlorhydrique en ébullition et effectue la filtration complexe avec toutes les opérations de rinçage entièrement automatiquement. L'utilisateur peut contrôler la température, les paramètres de durée et de rinçage pour s'assurer que le contenu en matières grasses a bien été transféré et que le filtre a été lavé à pH neutre. Des capteurs surveillent en permanence le processus et l'arrêtent en cas de dysfonctionnement.
Information de livraison: système complet HYDROTHERM pour 6 tubes, comprenant kit de tubes avec tubes d'admission et de sortie, capteurs de niveau de remplissage pour les réservoirs de réactifs et de déchets d'échantillons, pack de filtres pliés (100 pièces) et CD-ROM avec logiciel HYDROTHERM Manager. Ordinateur non fourni.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité