Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ethyle acétate, anydre (max. 0,01% H₂O) ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses

Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: Acetic acid ethyl ester

23881.293EA 73.5 EUR InStock
23881.293
Ethyle acétate, anydre (max. 0,01% H₂O) ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Ethyl acetate


Formule: CH₃COOC₂H₅
MW: 88,11 g/mol
Point d'ébullition: 77.1 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –83 °C
Densité: 0.902 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –4 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009171
Numéro CAS: 141-78-6
EINECS: 205-500-4
ONU: 1173
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119475103-46
Merck Index: 13,03792
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=226aecffe42ffab125597552eff0ef7f88ef9983&vid=f5707ce0faee09ca10700419252c5841e0fbc01a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colourless liquid
Acidity Max. 0.0050 %
Colour value Max. 10 APHA
Assay Min. 99.8 %
Residue on evaporation Max. 0.0010 %
Water (K.F.) Max. 0.0100 %
Formaldehyde-sulphuric colouration Max. 60.0 APHA
E/E Max. 0.1 %
Methanol Max. 0.1 %
Methyl acetate Max. 0.1 %
Al (Aluminium) Max. 0.5 ppm
B (Boron) Max. 0.02 ppm
Ba (Barium) Max. 0.1 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.5 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.05 ppm
Co (Cobalt) Max. 0.02 ppm
Cr (Chromium) Max. 0.02 ppm
Cu (Copper) Max. 0.02 ppm
Fe (Iron) Max. 0.1 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.1 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.02 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.02 ppm
Pb (Lead) Max. 0.1 ppm
Sn (Tin) Max. 0.1 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.1 ppm

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité