4,4'-Isopropylidènediphénol, Supelco®
Fournisseur: Merck
239658-250G 239658-50G
SIAL239658-250GEA 212 EUR InStock
SIAL239658-250G 239658-50G
4,4'-Isopropylidènediphénol, Supelco®
4,4'-Isopropylidènediphénol
Formule: C₁₅H₁₆O₂
Point d'ébullition: 401 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 155 °C
Densité: 1.205 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 227 °C
Numéro MDL: MFCD00002366
Numéro CAS: 80-05-7
EINECS: 201-245-8
Merck Index: 13,01296
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=63888e215660c5847e91f6773838f54f30e7191f&vid=63888e215660c5847e91f6773838f54f30e7191f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité