Ethyl lactate ≥97%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
23966.296EA 0 EUR InStock
23966.296
Ethyl lactate ≥97%, TECHNICAL
Ethyl lactate
Formule: C₅H₁₀O₃
Point d'ébullition: 154 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –25 °C
Densité: 1.042 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 53 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00065359
Numéro CAS: 97-64-3
EINECS: 211-694-1
ONU: 1192
ADR: 3,III
Merck Index: 12,03850
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 97 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité