Acide 2-(cyclohexylamino)éthanesulfonique (CHES), Millipore®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
239779-100
239779-100EA 199 EUR InStock
239779-100
Acide 2-(cyclohexylamino)éthanesulfonique (CHES), Millipore®
Acide 2-(cyclohexylamino)éthanesulfonique (CHES)
Formule: C₈H₁₇NO₃S
Point de fusion: 320 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003835
Numéro CAS: 103-47-9
EINECS: 203-115-6
Merck Index: 13,02063
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité