Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

CAPS (Acide 3-(cyclohexylamino)propanesulfonique), Millipore®

Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem

239782-1
239782-1EA 735 EUR InStock
239782-1
CAPS (Acide 3-(cyclohexylamino)propanesulfonique), Millipore®
CAPS (Acide 3-(cyclohexylamino)propanesulfonique)


Formule: C₆H₁₁NH(CH₂)₃SO₃H
Point de fusion: 324 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003837
Numéro CAS: 1135-40-6
EINECS: 214-492-1
Merck Index: 13,01773
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité