1,7-Bis(4-hydroxy-3-méthoxyphényl)hepta-1,6-diène-3,5-dione (de Curcuma longa) ≥80% (par HPLC), Calbiochem®, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
M-Clarity™ quality level = MQ100
239802-100
239802-100EA 98.7 EUR InStock
239802-100
1,7-Bis(4-hydroxy-3-méthoxyphényl)hepta-1,6-diène-3,5-dione (de Curcuma longa) ≥80% (par HPLC), Calbiochem®, Sigma-Aldrich®
1,7-Bis(4-hydroxy-3-méthoxyphényl)hepta-1,6-diène-3,5-dione
A cell-permeable and irreversible antitumor and anti-inflammatory agent that acts as an inhibitor of 5-lipoxygenase (IC₅₀ = 8 µM) and cyclooxygenase (IC₅₀ = 52 µM).
Formule: C₂₁H₂₀O₆
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008365
Numéro CAS: 458-37-7
EINECS: 207-280-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité