Economy water vapor trap
Fournisseur: Merck
23988
23988.EA 224 EUR InStock
23988.
Economy water vapor trap
Filtres Filtres à gaz
This economy water vapor trap is designed for moisture removal for compressed air service to pneumatically-controlled devices.
  • Purifier body made of clear polycarbonate
  • Trap contains a mixture of Molecular Sieves 4A and 13X
  • Not to be used with carrier gases due to permeability of purifier body
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité